Anti-COPS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP34189_P050 ARP34189_T100
AVIVARP34189_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP34189_P050 AVIVARP34189_T100
Anti-COPS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COPS2 (COP9 signalosome subunit 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité