Anti-TRIM61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB1287-200 ORB1287-100
BIRBORB1287-200EA 0 EUR InStock
BIRBORB1287-200 BIRBORB1287-100
Anti-TRIM61 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRIM61 (tripartite motif containing 61)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité