Anti-RNF32 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB1473-100 ORB1473-200
BIRBORB1473-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB1473-100 BIRBORB1473-200
Anti-RNF32 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF32 (ring finger protein 32)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité