Anti-BNP(H1G3) Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB7547-100 ORB7547-200
BIRBORB7547-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB7547-100 BIRBORB7547-200
Anti-BNP(H1G3) Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: BNP(H1G3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité