Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10944-100 ORB10944-20 ORB10944-200 ORB10944-5
BIRBORB10944-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10944-100 BIRBORB10944-20 BIRBORB10944-200 BIRBORB10944-5
Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: ITGB1 (integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité