Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB12029-100 ORB12029-500
BIRBORB12029-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12029-100 BIRBORB12029-500
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD33 (CD33 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité