Anti-PIN-Cocktail 2 P504S / p63 / HMW Cytokeratin None Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB27519-0.5 ORB27519-1
BIRBORB27519-0.5EA 0 EUR InStock
BIRBORB27519-0.5 BIRBORB27519-1
Anti-PIN-Cocktail 2 P504S / p63 / HMW Cytokeratin None Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIN-Cocktail 2 P504S / p63 / HMW Cytokeratin
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: None
Isotype: IgG+IgG2a+IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité