Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126711-100 ORB126711-200
BIRBORB126711-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126711-100 BIRBORB126711-200
Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADNP (activity-dependent neuroprotector homeobox)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité