Anti-BMX Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB126756-100 ORB126756-200
BIRBORB126756-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB126756-100 BIRBORB126756-200
Anti-BMX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BMX (BMX non-receptor tyrosine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité