Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB99317-100 ORB99317-20
BIRBORB99317-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB99317-100 BIRBORB99317-20
Anti-CHEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: CHEK1 (checkpoint kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité