Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF®640R)
Fournisseur: Biotium
20207 20207-1
20207.EA 359 EUR InStock
20207. 20207-1
Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF®640R)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Biotin (biotin)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité