Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Fournisseur: Biotium
20236 20236-1
20236.EA 300 EUR InStock
20236. 20236-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Pig) (pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité