Anti-IgG2a Goat Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Fournisseur: Biotium
20260 20260-1
20260.EA 385 EUR InStock
20260. 20260-1
Anti-IgG2a Goat Polyclonal Antibody (CF™ 633)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG2a (Mouse) (mouse IgG2a)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 633 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité