Anti-PER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-125EA 615 EUR InStock
NOVUNB100-125 NOVUNB100-125SS
Anti-PER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PER2 (period circadian clock 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité