Anti-CITED2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: JA22]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-136 NB100-136SS
NOVUNB100-136EA 591 EUR InStock
NOVUNB100-136 NOVUNB100-136SS
Anti-CITED2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: JA22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CITED2 (Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 2)
Clonality: monoclonal
Clone: JA22
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité