Anti-SCP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-228 NB300-228SS
NOVUNB300-228EA 631 EUR InStock
NOVUNB300-228 NOVUNB300-228SS
Anti-SCP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCP1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité