Anti-POT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-176 NB500-176SS
NOVUNB500-176EA 642 EUR InStock
NOVUNB500-176 NOVUNB500-176SS
Anti-POT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The POT1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to POT1. This antibody reacts with human. The POT1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot.
There is 1 scientific publication using this antibody.
Type: Primary
Antigen: POT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité