Anti-AGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-05936 NBP1-05936SS
NOVUNBP1-05936EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-05936 NOVUNBP1-05936SS
Anti-AGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGR2 (anterior gradient 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité