Anti-N Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48309 NBP1-48309SS
NOVUNBP1-48309EA 638 EUR InStock
NOVUNBP1-48309 NOVUNBP1-48309SS
Anti-N Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A9]
Anticorps
Mouse Monoclonal N Cadherin Antibody (13A9). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: CDH2
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité