Anti-Lamin A + C R453W Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12A-2F5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77401SS NBP1-77401
NOVUNBP1-77401SSEA 235 EUR InStock
NOVUNBP1-77401SS NOVUNBP1-77401
Anti-Lamin A + C R453W Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12A-2F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lamin A + C R453W
Clonality: monoclonal
Clone: 12A-2F5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité