Anti-LC3I Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78964 NBP1-78964SS
NOVUNBP1-78964EA 568 EUR InStock
NOVUNBP1-78964 NOVUNBP1-78964SS
Anti-LC3I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal LC3I Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Primate, Porcine.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: LC3I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité