Anti-SHH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22139 NBP2-22139SS
NOVUNBP2-22139EA 632 EUR InStock
NOVUNBP2-22139 NOVUNBP2-22139SS
Anti-SHH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SHH (sonic hedgehog)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité