L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Standard ground joints
Fournisseur: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
1044 1047 1030 1045 1031 1033 1032 1046 1043
QUTW1044EA 77.4 EUR InStock
QUTW1044 QUTW1047 QUTW1030 QUTW1045 QUTW1031 QUTW1033 QUTW1032 QUTW1046 QUTW1043
Standard ground joints
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Connections, quartz glass, with standard ground joint according to DIN 12 249.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving high resistance to temperature changes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité