Anti-Atrial Natriuretic Peptide, pro- Mouse Monoclonal Antibody [clone: A137-M14-19-F9]
Fournisseur: US Biological
A4150-03F-10 A4150-03F-100
USBIA4150-03F-10EA 439 EUR InStock
USBIA4150-03F-10 USBIA4150-03F-100
Anti-Atrial Natriuretic Peptide, pro- Mouse Monoclonal Antibody [clone: A137-M14-19-F9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Atrial Natriuretic Peptide, pro-
Clonality: Monoclonal
Clone: A137-M14-19-F9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité