Anti-p53 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
P1001-30F5-100 P1001-30F5-50
USBIP1001-30F5-100EA 481 EUR InStock
USBIP1001-30F5-100 USBIP1001-30F5-50
Anti-p53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité