Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin, beta1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMb1-1]

Fournisseur: US Biological
I7661-39X-500 I7661-39X-50
USBII7661-39X-500EA 621 EUR InStock
USBII7661-39X-500 USBII7661-39X-50
Anti-Integrin, beta1 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HMb1-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Integrin, beta1
Clonality: Monoclonal
Clone: HMb1-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité