L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drape sheets, Foliodrape® Protect
Fournisseur: HARTMANN PAUL
277500_U 277506/1 2775082
HART277500_UEA 219 EUR InStock
HART277500_U HART277506/1 HART2775082
Drape sheets, Foliodrape® Protect
Matériel de premiers secours Champs opératoires
These drape sheets are made from a soft polyethylene foil laminated to an absorbent non woven top layer. For sterile draping of patients and equipment during operations with moderate quantities of fluids, especially in outpatient settings.
  • Impermeable to moisture and bacteria
  • Abrasion resistant and extremely low linting
  • Highly conformable
  • Also available as an adhesive drape with self-adhesive area for rapid and accurate positioning at the incision site
Certifications: DIN 13795 (1-3)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité