Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
Packaged under argon.
12764.01 12764.03 12764.06
12764.01EA 37.2 EUR InStock
12764.01 12764.03 12764.06
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
CAS No.: 32005-36-0 Molecular Formula: C34H28O2Pd Formula Weight: 575.00 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Brown to purple Melting Point: 135° dec. Solubility: Slightly soluble in CH2Cl2, CHCl3 and benzene MDL No.: MFCD00051942
Applications: Hydrogenation, isomerization, carbonylation, oxidation, C-C bond formation
Formule: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Point de fusion: 135 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051942
Numéro CAS: 32005-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité