Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40757.06 40757.14
40757.06EA 51.9 EUR InStock
40757.06 40757.14
Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (base métaux), Puratronic®
Nickel(II) oxalate hydrate
Purity: 99.9985% CAS No.: 126956-48-7 Molecular Formula: C2NiO4.xH2O (x≈2) Formula Weight: 146.73(anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: Green UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00167155
Formule: C₂NiO₄·xH₂O(x≈2)
MW: 146,73 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167155
Numéro CAS: 126956-48-7
EINECS: 208-933-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6514
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité