Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, faible poids moléculaire, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41238.14 41238.22 41238.36
41238.14EA 24.3 EUR InStock
41238.14 41238.22 41238.36
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, faible poids moléculaire, hydrolysé
Alcool polyvinylique
CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité