Palladium hydroxide sur carbone (Pearlman's catalyst) humidifié avec environ 50% d'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
42578.04 42578.09 42578.18
42578.04EA 181 EUR InStock
42578.04 42578.09 42578.18
Palladium hydroxide sur carbone (Pearlman's catalyst) humidifié avec environ 50% d'eau
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599
Applications: Hydrogenolysis of benzyl-nitrogen bonds
Formule: H₂O₂Pd
MW: 140,435 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064599
Numéro CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité