Chlorure de ruthenium (III) Ru ≥ 47,7%, anhydre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ruthenium trichloride
47182.04 47182.09
47182.04EA 149 EUR InStock
47182.04 47182.09
Chlorure de ruthenium (III) Ru ≥ 47,7%, anhydre
Chlorure de ruthenium (III)
CAS No.: 10049-08-8 Molecular Formula: Cl3Ru Formula Weight: 207.43 Physical Form: Powder Density: 3.110 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 500° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011208
Formule: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Densité: 3.110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011208
Numéro CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8302
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité