Calcium pyrophosphate ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
89836.30 89836.A1 89836.A7
89836.30EA 33.4 EUR InStock
89836.30 89836.A1 89836.A7
Calcium pyrophosphate ≥96%
Calcium pyrophosphate
Purity: 96% min CAS No.: 7790-76-3 Molecular Formula: Ca2P2O7 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Powder Density: 3.09 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1230° MDL No.: MFCD00015983
Formule: Ca₂O₇P₂
MW: 254,097 g/mol
Point de fusion: 1230 °C
Densité: 3.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015983
Numéro CAS: 7790-76-3
EINECS: 232-221-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité