Diethyl diallylmalonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
A12460.09 A12460.18 A12460.30
A12460.09EA 85.2 EUR InStock
A12460.09 A12460.18 A12460.30
Diethyl diallylmalonate ≥97%
Diethyl diallylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 3195-24-2 Molecular Formula: C13H20O4 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1790529 MDL No.: MFCD00009126
Formule: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Densité: 0.993
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009126
Numéro CAS: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité