Reactive blue 4 (teneur en colorant) 35%, poudre bleu foncé C.I. 61205
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12911.14 A12911.22
A12911.14EA 51.3 EUR InStock
A12911.14 A12911.22
Reactive blue 4 (teneur en colorant) 35%, poudre bleu foncé C.I. 61205
Reactive blue 4
CAS No.: 13324-20-4 Molecular Formula: C23H14Cl2N6O8S2 Formula Weight: 637.44 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00001218
Formule: C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂
MW: 637,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001218
Numéro CAS: 13324-20-4
EINECS: 236-363-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité