Crocein scarlet 3B
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acid Red 73
A14642.18 A14642.30
A14642.18EA 38.3 EUR InStock
A14642.18 A14642.30
Crocein scarlet 3B
Crocein scarlet 3B
CAS No.: 5413-75-2 Molecular Formula: C22H14N4Na2O7S2 Formula Weight: 556.49 Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00003907
Formule: C₂₂H₁₆N₄O₇S₂
MW: 556,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003907
Numéro CAS: 5413-75-2
EINECS: 226-502-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité