5-Acetylindan 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19102.09 A19102.18 A19102.88
A19102.09EA 178 EUR InStock
A19102.09 A19102.18 A19102.88
5-Acetylindan 97%
Purity: 97% CAS No.: 4228-10-8 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Boiling Point: 85-87°/0.05mm MDL No.: MFCD00021246
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (0.05 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021246
Numéro CAS: 4228-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité