5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19258.88 A19258.02
A19258.88EA 225 EUR InStock
A19258.88 A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 38422-62-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00221068
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221068
Numéro CAS: 38422-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité