5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22411.03 B22411.06
B22411.03EA 33.6 EUR InStock
B22411.03 B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97% CAS No.: 2946-17-0 Molecular Formula: C9H9NOSe Formula Weight: 226.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 115-117°/1mm UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00005558
Formule: C₉H₉NOSe
MW: 226,14 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (1 mmHg)
Densité: 1.490
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005558
Numéro CAS: 2946-17-0
EINECS: 220-956-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité