1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
H26047.MD H26047.03
H26047.MDEA 269 EUR InStock
H26047.MD H26047.03
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
1-Pyridin-3-ylethylamine
Purity: 96% CAS No.: 56129-55-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01691641
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691641
Numéro CAS: 56129-55-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité