2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
H26226.06 H26226.14
H26226.06EA 205 EUR InStock
H26226.06 H26226.14
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 98327-87-8 Molecular Formula: C44H32P2 Formula Weight: 622.69 Melting Point: 281-285° Beilstein Reference: 5321443 MDL No.: MFCD00010805
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,67 g/mol
Point de fusion: 281…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 98327-87-8
EINECS: None
Merck Index: 14,1223
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité