5-Carbethoxyuracil 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26507.03 H26507.06
H26507.03EA 25.5 EUR InStock
H26507.03 H26507.06
5-Carbethoxyuracil 98%
5-Carbethoxyuracil
Purity: 98% CAS No.: 28485-17-8 Molecular Formula: C7H8N2O4 Formula Weight: 184.15 MDL No.: MFCD00057337
Formule: C₇H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057337
Numéro CAS: 28485-17-8
EINECS: 249-053-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité