2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27843.MD H27843.03
H27843.MDEA 40.1 EUR InStock
H27843.MD H27843.03
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Purity: 95% CAS No.: 5946-39-4 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 Melting Point: 96-100° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03789577
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789577
Numéro CAS: 5946-39-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité