5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27961.06EA 299 EUR InStock
H27961.06 H27961.03
5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD03427652
Numéro CAS: 33630-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité