Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Me6TREN
H31853.06 H31853.14
H31853.06EA 166 EUR InStock
H31853.06 H31853.14
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥99%
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
Purity: 99+% CAS No.: 33527-91-2 Molecular Formula: C12H30N4 Formula Weight: 230.40 Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 70-71°/0.5mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00015607
Formule: C₁₂H₃₀N₄
MW: 230,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015607
Numéro CAS: 33527-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité