3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03 H32581.09
H32581.03EA 24.8 EUR InStock
H32581.03 H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 825-41-2 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 157-161° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00085922
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085922
Numéro CAS: 825-41-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité