(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H33367.03 H33367.06
H33367.03EA 162 EUR InStock
H33367.03 H33367.06
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Purity: 98% CAS No.: 1201905-61-4 Molecular Formula: C10H19BO3 Formula Weight: 198.07 Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 50°/0.3mm MDL No.: MFCD09702441
Formule: C₁₀H₁₉BO₃
MW: 198,07 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (0.3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998813
Numéro CAS: 1201905-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité