2-Phenoxypropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Phenoxypropylamine hydrochloride
H50720.03 H50720.MD
H50720.03EA 344 EUR InStock
H50720.03 H50720.MD
2-Phenoxypropylamine 98%
2-Phenoxypropylamine
Purity: 98% CAS No.: 6437-49-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07781046
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781046
Numéro CAS: 6437-49-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité