(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52289.03 H52289.06
H52289.03EA 249 EUR InStock
H52289.03 H52289.06
(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
(2-Aminoethoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 10366-71-9 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: 177-179° MDL No.: MFCD09865417
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09865417
Numéro CAS: 10366-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité