Lovastatin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
H52792.06 H52792.14
H52792.06EA 104 EUR InStock
H52792.06 H52792.14
Lovastatin 97%
Lovastatin
Purity: 97% CAS No.: 75330-75-5 Molecular Formula: C24H36O5 Formula Weight: 404.56 Melting Point: 175° MDL No.: MFCD00072164
Formule: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072164
Numéro CAS: 75330-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité